Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation BSTFA + 1–10 % TMCS
Code produit 11597570 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants standard:
BSTFA + +10% TMCS
BSTFA + 1 % TMCS
Quantité:
100 g
10 ampoules de 1 ml
10 g
25 g
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants standard Quantité Conditionnement
11597570 BSTFA + 1 % TMCS 10 g 1 pièce
11557851 BSTFA + 1 % TMCS 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
11527851 BSTFA + 1 % TMCS 25 g 1 pièce
11517871 BSTFA + 1 % TMCS 100 g 1 pièce
11577841 BSTFA + +10% TMCS 10 ampoules de 1 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11597570 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS38832
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Idéal pour les composés difficiles à silyler, le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10 % TMCS dérivatise les composés.
Utilisez le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA + 1–10 % pour les analytes difficiles à silyler. Plus puissant que le BSTFA seul, cette formulation catalysée est idéale pour la dérivatisation des composés tels que les amides d'acides gras et les hydroxyles légèrement bloqués pour l'analyse GC.
  • Parfaits pour la dérivatisation des amides d’acides gras, des hydroxyles légèrement bloqués et d’autres composés
  • Sa formulation catalysée est plus puissante que le BSTFA seul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Concentration standard 98 à 100, 0,1 à 1 %
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 10 g
Composants standard BSTFA + 1 % TMCS
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BSTFA + 1% TMCS
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser du sablee sec, un agent chimique sec oude la mousse résistant á l'alcool pour l'extinction.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate,Contain: trimethyl chlorrosilane, trimethylsilyl2,2,2-trifluoro-N-(trimethylsilyl)acetimidate,Contain: trimethylchlorosilane, trimethylsilyl 2,2,2-triflouro-N-(trimethylsilyl) acetimidate