Learn More
Thermo Scientific™ Réactif de silylation BSTFA
Code produit 11776957 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
10 ampoules de 1 ml
25 g
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11776957 10 ampoules de 1 ml 10 pièces
11557570 25 g 25g
11567570 100 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11776957 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS38830
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez d’excellentes séparations GC avec le réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA.
Améliorez l’analyse GC grâce au réactif de silylation Thermo Scientific™ BSTFA. Les sous-produits très volatils de mono(triméthylsilyl)trifluoroacétamide (BSTFA) et de trifluoroacétamide éluent avec le front de solvant pour garantir d’excellentes séparations chromatographiques. Ce réactif de silylation réagit avec un large éventail de composés polaires ; il est particulièrement bien adapté aux analyses GC de certains acides aminés TMS et acides TMS à cycle de Krebs présentant une ébullition inférieure.
Le BSTFA est un puissant donneur de triméthylsilyl, avec une force de donneur comparable à son équivalent BSA non fluoré [N,O-bis(triméthylsilyl)acétamide]. Le BSTFA réagit pour remplacer les hydrogènes labiles sur une large gamme de composés polaires dotés d’un groupe -Si(CH3)3. Cette caractéristique physique est particulièrement utile pour la chromatographie en phase gazeuse de certains acides aminés TMS et acides TMS à cycle de Krebs présentant une ébullition inférieure.
  • Volatilité accrue des sous-produits de réaction de mono(triméthylsilyl)trifluoroacétamide et de trifluoroacétamide par rapport aux composés non fluorés correspondants obtenus avec le BSA
  • La volatilité accrue rend possible la dérivatisation de molécules plus petites avec lesquelles les dérivés TMS éluent avec les sous-produits du BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec GC
Concentration standard 98 à 100%
Description de l’article 10 ampoules de 1 ml
Stockage 2°C à 8°C
Quantité 10 ampoules de 1 ml
Composants standard 2,2,2-trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BSTFA, 10 x 1 mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .