Learn More
BT-13, MedChemExpress
Code produit. 16495866
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495866
Marque: Medchem Express HY124401
MedChemExpress BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.
BT-13 is a potent and selective glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) receptor RET agonist independently of GFLs, promoting neurite growth from sensory neurons in vitro and attenuates experimental neuropathy in the Rat.
Spécification
Nom chimique ou matériau BT-13
CAS 924537-98-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H27F4N3O4S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (48.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(OC)C(N2CCN(C(C3=CC=C(F)C=C3C(F)(F)F)=O)CC2)=C1)(N(CC)CC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 517.54
Poids de la formule 517.54
Pourcentage de pureté 99.59%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.