Learn More
Corning™ Tête de valve complète BTD
Code produit 16802100 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2,5 à 10 ml
25 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
16802100 2,5 à 10 ml 1 pièce
16812100 25 à 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16802100 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 6851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    107.44€ / 1 pièces
    Économisez 7.56€
    6% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tête de valve complète Corning™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tête de valve complète BTD
Volume (métrique) 2,5 à 10 ml
À utiliser avec (application) Distribution de liquides organiques ou inorganiques