Learn More
R&D Systems™ BTS
Code produit 18084172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18084172 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18084172 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1870/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.29€
    219.45€ / 10mg
    Économisez 22.84€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of skeletal muscle myosin II ATPase activity
Selective inhibitor of the ATPase activity of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) (IC50 ∽ 5 mM). Reversibly blocks gliding motility and suppresses force and twitch production in fast skeletal muscle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BTS
CAS 1576-37-0
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C14H15NO2S
Poids de la formule 261.34
Pureté >99%
Poids moléculaire 261.339