Learn More
BTS, MedChemExpress
Code produit 16451816
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16451816 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16451816 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY16690
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
BTS (N-Benzyl-p-toluenesulfonamide) is a potent and selective inhibitor of skeletal muscle myosin II subfragment 1 (S1) ATPase activity, with an IC50s of ∼5 μM for actin- and Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase. BTS specifically inhibits the contraction of fast skeletal muscle fibers.
Specifications
Nom chimique ou matériau BTS
CAS 1576-37-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15NO2S
Quantité 500 mg
Synonyme N-Benzyl-p-toluenesulfonamide N-Tosylbenzylamine
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33.33 mg/mL (127.54 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(NCC1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 261.34
Poids de la formule 261.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death