Learn More
BTX™ Système d’électroporation ECM™ 2001+ complet, pour cuves
Code produit 15898461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacitance (HV Mode):
85 μF
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacitance (HV Mode) Conditionnement
15898461 85 μF 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15898461 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 452046
Expédition estimée: 15-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
ECM™ Le système complet d'électroporation 2001+ pour cuvettes est un instrument polyvalent idéal pour les applications de fusion cellulaire et de transfection de cellules de mammifères.
Caractéristiques:
  • AC Forme d'onde de 0,2 à 2,0 MHz
  • AC options d'onde sinusoïdale et d'onde carrée CC
  • Options d’électroporation à ondes carrées de mammifères
  • Large gamme de tensions de 5 V à 3000 V
  • Protocoles prédéfinis : la plupart des applications de fusion cellulaire courantes sont incluses
  • Protocoles définis par l'utilisateur - possibilité illimitée d'ajouter et de modifier des protocoles
  • Programmabilité avancée - combinez jusqu'à 19 AC étapes avant et après la fusion DC
  • Interface tactile simple d'utilisation, grande taille (7 in)
  • Comprend : ECM Générateur 2001+, support de sécurité 630B, cuvettes 1 mm, 2 mm et 4 mm (lot de 30, soit 10 de chaque) et support pour cuvettes
  • Connecteur : Câble de sortie avec prises bananes positives et négatives de 4 mm
Certifications
Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Garantie
2 an
Spécification
À utiliser avec (application) Électrofusion de tous les types de cellules ; production d’hybridomes ; transfert nucléaire ; manipulation d’embryons ; transfection de cellules et de tissus de mammifères ; transformation de certaines bactéries et de certains micro-organismes
À utiliser avec (équipement) Chambres coaxiales, microlames, chambre de fusion méandre, électrode plate, coupole de sécurité pour cuves, électrodes in vivo BTX Speciality
Fréquence 50/60 Hz
Gamme de produits BTX Électroporation/Électrofusion
Type de produit Générateur d’électrofusion et système d’électroporation
Tension 5 à 3000 V
Plage de tension (mode HV) 505 à 3000 V (par incréments de 1 V)
Plage de tension (mode LV) 5 à 500 V (par paliers de 1 V)
Description ECM Système d'électroporation 2001+ pour cuvettes
Affichage Écran tactile couleur
Certifications/Conformité Marquage CE, marquage ETL (UL, CSA), système CB, directive européenne RoHS, DEEE
Profondeur (impériale) 13 in
Profondeur (métrique) 33 cm
Hauteur (impériale) 13 in
Hauteur (métrique) 33 cm
Comprend ECM Générateur 2001+, support de sécurité 630B, cuvettes et support à cuvettes
Durée de vie Garantie de 2 ans
Température de fonctionnement (impériale) 40°F à 104°F
Plage de nombre d’impulsions 1 à 19 impulsions d’onde sinusoïdale CA, 1 à 99 impulsions d’ondes carrée CC par échantillon
Plage de durée de l’impulsion Ondes sinusoïdales CA : 1 à 99 s, onde carrée CC : 10 ms à 999 ms
Température de fonctionnement (métrique) 4°C à 40°C
Humidité relative 80 % max. en fonctionnement à 25 °C
Puissance 35 W (état inactif), 350 W (impulsion)
Poids (impériale) 22 lb
Poids (métrique) 10,0 kg
Largeur (impériale) 11,25 in
Largeur (métrique) 28,6 cm
Alimentation électrique 100 à 240 VCA
Stérilité Non stérile
Capacitance (HV Mode) 85 μF
Capacitance (LV Mode) 3775 μF
Type de connexion Câble de sortie
Charging Time <7 s
Interface Écran tactile, pédale
Pulse Form Ondes sinusoïdales du CA, ondes carrées du CC
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.