Learn More
BTX™ Support de sécurité pour électroporation
Code produit 15487290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de connexion:
Câbles banane
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de connexion Conditionnement
15487290 Câbles banane 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15487290 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450207
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1445.00€
    1358.27€ / 1 pièces
    Économisez 86.73€
    6% de réduction
Expédition estimée: 07-01-2027
Support de sécurité compatible avec BTX™ Gemini X2, ECM 399, ECM 630 et ECM 830 Systèmes d'électroporation.
  • Pour une utilisation avec des cuves Fisher jetables
  • Sa conception unique garantit l’absence de courant sauf lorsque le couvercle est fermé
  • Jusqu’à deux cuves peuvent être électroporées simultanément
  • Des modèles séparés pour Gemini X2 et Gemini SC
Spécification
À utiliser avec (application) Cuves jetables, peut contenir différents types de chambres / deux cuves simultanément
À utiliser avec (équipement) Gemini X2, ECM 399, ECM 630, ECM 830
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Support de sécurité
Description Support de sécurité, écartement réglable (pour utilisation avec des cuvettes)
Comprend Câbles bananes de 4 mm
Quantité 1 de chaque
Stérilité Non stérile
Type de connexion Câbles banane
Pulse Form Onde à décroissance exponentielle, onde carrée