Learn More
BTX™ Électrodes à deux aiguilles Array™
Code produit 15497260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille (métrique) de l’écart:
5 mm
10 mm
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille (métrique) de l’écart Conditionnement
15497260 10 mm 6 pièces
15407270 5 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497260 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450120
Expédition estimée: 16-02-2027
Two-Needle Array™ Électrodes conçues pour l'administration in vivo de médicaments ou de gènes.
  • Deux aiguilles Array stériles et jetables
  • Permet une injection directe simple, peu coûteuse et sûre de tissu musculaire pour l’administration d’ADN plasmide
  • Compatible avec ECM™ 830, ECM 2001, ECM 630
Deux tailles
  • La matrice de 5 mm et la poignée sont recommandées pour les petites masses musculaires telles que le tibial antérieur de la souris.
  • Taille 10 mm adaptée aux masses musculaires plus importantes, comme celles des rats gastronomes.
Spécification
À utiliser avec (application) Transfert de médicaments ou génétique in vivo, thérapie génique musculaire
À utiliser avec (équipement) ECM 830, ECM 2001+, ECM 630, Héritage ECM Générateur 2001
Matériau acier inoxydable de qualité médicale
Gamme de produits BTX Électroporateurs
Type de produit accessoire d'électroporation
Tension 0/500V
Description Système à 2 aiguilles, écart de 10 mm, paquet de 6
Forme de l’électrode Droit/Aiguille
Comprend Pk. 6 Aiguilles. Nécessite une poignée et des câbles de connexion
Longueur (impériale) de l’électrode 0,78 in
Longueur (métrique) de l’électrode 20 mm
Plage de durée de l’impulsion 10 μs à 99 ms dans du PBS
Quantité 6 Pk.
Taille (impériale) de l’espace 0,39 in
Taille (métrique) de l’écart 10 mm
Types de pointes réseau d'aiguilles
Stérilité Stérile
Type de connexion Fiche banane vers fiche banane
Pulse Form Onde carrée
Accessoires requis Poignée, câbles de connexion
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic ou cliniques.