Learn More
BTX™ Milieu C Cytofusion BTXpress™
Code produit 15427370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427370 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15427370 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 470001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.23€
    506.87€ / 500mL
    Économisez 68.36€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
BTXPress™ Le milieu de cytofusion C est conçu pour favoriser l'efficacité tout en préservant une viabilité cellulaire élevée lors de la fusion cellulaire.
Tampon d’électrofusion avancé spécialement conçu pour la production d’hybridomes. Le tampon à faible conductivité est spécialement formulé pour minimiser la turbulence cellulaire lors de l’alignement et du chauffage des cellules lors de l’électrofusion, pour une efficacité de fusion cellulaire robuste et une viabilité cellulaire élevée. Il est filtré de façon stérile à l’aide de réactifs de qualité médicale non d’origine animale de la plus haute qualité. Il s’agit du tampon de choix pour de nombreuses sociétés commerciales de biotechnologie et pharmaceutiques dans leur processus de génération d’hybridomes pour la découverte d’anticorps monoclonaux.
  • Optimisé pour les applications d’électrofusion eucaryotes
  • Efficacité de fusion maximale, viabilité cellulaire élevée
  • Environnement stable pour l’alignement des cellules
  • Faible conductivité pour un chauffage minimal
  • pH physiologique et osmolarité équilibrée
  • Ne contient aucun produit d’origine animale
Spécification
Classification Tampon d’électrofusion
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Couleur Transparent
Description BTXpress Milieu de cytofusion C
Type de cellule Non d’origine animale
Type d’échantillon Cellules
Accélérateur Aucun (sans promoteur)
Transfection Technique Électroporation
À utiliser avec (équipement) BTX&trade ECM2001, Legacy ECM2001
À utiliser avec (application) Fusion cellulaire, production d'hybridomes
Comprend 500 mL de tampon
pH 7,2 ± 0,2
Gamme de produits BTX Électroporation/Électrofusion
Type de produit Tampon d’électrofusion
Quantité 500 mL
Type de réactif Qualité médicale
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 500 mL
Forme Liquide