Learn More
BTX™ Tampon d’électroporation BTX™Press
Code produit 15477340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
5 mL
10 mL
Nbre de réactions:
20
50
100
Conditionnement:
10mL
2mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nbre de réactions unitSize
15477340 2 mL 20 2mL
15487340 5 mL 50 5mL
15417350 10 mL 100 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15477340 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450801
 Article restreint
Expédition estimée: 29-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BTXPress™ Le tampon d'électroporation est une solution tampon unique développée pour introduire rapidement et efficacement des gènes dans des cellules de mammifères qui étaient auparavant considérées comme difficiles à transfecter par des méthodes chimiques et autres méthodes non virales.
La solution d’électroporation BTXPress™ est le premier réactif d’électroporation qui répond à tous vos besoins de transfection haute performance sans sacrifier le contrôle que vous avez sur votre expérience ou sur votre budget. Il offre un nombre accru de transfections par kit par rapport à d’autres alternatives du commerce, ce qui vous offre un meilleur rapport qualité-prix. En tant que solution universelle, la solution d’électroporation BTXPress™ peut être utilisée dans d’autres électroporateurs, y compris l’Amaxa™, pour obtenir des résultats similaires sans le coût élevé typique associé à ces kits de tampons. La solution d’électroporation BTXPress™ est proposée sous forme de kit comprenant les cuves BTX™ Plus avec des pipettes de transfert ou en tant que tampon seul.
  • Transfection efficace par électroporation
  • Transfection à haute efficacité de lignées cellulaires difficiles
  • Viabilité cellulaire élevée
  • Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité cellulaire
  • Tampon unique pour tous les types de cellules
  • Un tampon utilisé à la place des tampons d’électroporation standard pour tous les types de cellules de mammifères
Spécification
Tampon Tampon d'électroporation universel
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Couleur Transparent
Description BTXpress Solution, flacon de 2,0 ml pour jusqu'à 20 réactions
Type de cellule Mammifère
Format Flacon
Type d’échantillon Cellules
Accélérateur Aucun (sans promoteur)
Transfection Technique Électroporation
À utiliser avec (équipement) BTX™ et autres électroporateurs
À utiliser avec (application) Transfection par électroporation
Comprend 2 mL de tampon seulement
Type d’emballage Flacon
Nbre de réactions 20
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Tampon d'électroporation
Quantité 2 mL
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 mL