Learn More
BTX™ Kit de tampon d’électroporation BTXPress™
Code produit 15407350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 sachets (10 cuves/sachet)
2 sachets (50 cuves/sachet)
4 sachets (10 cuvettes/sachet), tampon de 10 mL
5 sacs (10 cuvettes/sac)
Nbre de réactions:
20
40
50
100
Conditionnement:
1 kit
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Nbre de réactions Conditionnement
15407350 2 sachets (10 cuves/sachet) 20 1 kit
15497340 5 sacs (10 cuvettes/sac) 50 1 kit
15427350 2 sachets (50 cuves/sachet) 100 1 kit
15437350 4 sachets (10 cuvettes/sachet), tampon de 10 mL 40 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15407350 Fournisseur BTX™ Code fournisseur 450804
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
BTXPress™ Le kit de tampon d'électroporation offre une solution tampon unique développée pour introduire rapidement et efficacement des gènes dans des cellules de mammifères qui étaient auparavant considérées comme difficiles à transfecter par des méthodes chimiques et autres méthodes non virales.
La solution d’électroporation BTXPress™ est le premier réactif d’électroporation qui répond à tous vos besoins de transfection haute performance sans sacrifier le contrôle que vous avez sur votre expérience ou sur votre budget. Il offre un nombre accru de transfections par kit par rapport à d’autres alternatives du commerce, ce qui vous offre un meilleur rapport qualité-prix. En tant que solution universelle, la solution d’électroporation BTXPress™ peut être utilisée dans d’autres électroporateurs, y compris l’Amaxa™, pour obtenir des résultats similaires sans le coût élevé typique associé à ces kits de tampons. La solution d’électroporation BTXPress™ est proposée sous forme de kit comprenant les cuves BTX™ Plus avec des pipettes de transfert ou en tant que tampon seul.
  • Transfection efficace par électroporation
  • Transfection à haute efficacité de lignées cellulaires difficiles
  • Viabilité cellulaire élevée
  • Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité cellulaire
  • Tampon unique pour tous les types de cellules
  • Un tampon utilisé à la place des tampons d’électroporation standard pour tous les types de cellules de mammifères
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description BTXpress Kit de solution, 20 réactions en cuvettes à écartement de 4 mm
Type de cellule Mammifère
Format Kit
Type d’échantillon Cellules
Accélérateur Aucun (sans promoteur)
Transfection Technique Électroporation
À utiliser avec (équipement) BTX™ et systèmes d'électroporation alternatifs
À utiliser avec (application) Transfection par électroporation
Comprend 5 mL de tampon, 20 cuvettes à espacement de 4 mm et pipette de transfert
Compatibilité à haut débit Oui
Type d’emballage Kit, cuvettes emballées individuellement
Nbre de réactions 20
Gamme de produits BTX Électroporation
Type de produit Tampon d'électroporation
Quantité 2 sachets (10 cuves/sachet)
Type de réactif Tampon d'électroporation universel
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 5 mL