Learn More
BTX™ Kit de tampon d’électroporation BTXPress™
Description
La solution d’électroporation BTXPress™ est le premier réactif d’électroporation qui répond à tous vos besoins de transfection haute performance sans sacrifier le contrôle que vous avez sur votre expérience ou sur votre budget. Il offre un nombre accru de transfections par kit par rapport à d’autres alternatives du commerce, ce qui vous offre un meilleur rapport qualité-prix. En tant que solution universelle, la solution d’électroporation BTXPress™ peut être utilisée dans d’autres électroporateurs, y compris l’Amaxa™, pour obtenir des résultats similaires sans le coût élevé typique associé à ces kits de tampons. La solution d’électroporation BTXPress™ est proposée sous forme de kit comprenant les cuves BTX™ Plus avec des pipettes de transfert ou en tant que tampon seul.
- Transfection efficace par électroporation
- Transfection à haute efficacité de lignées cellulaires difficiles
- Viabilité cellulaire élevée
- Faible toxicité entraînant une meilleure viabilité cellulaire
- Tampon unique pour tous les types de cellules
- Un tampon utilisé à la place des tampons d’électroporation standard pour tous les types de cellules de mammifères
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Couleur | Transparent |
| Description | BTXpress Kit de solution : 50 réactions en cuvettes à écartement de 2 mm |
| Type de cellule | Mammifère |
| Type d’échantillon | Cellules |
| Accélérateur | Aucun (sans promoteur) |
| Transfection Technique | Électroporation |
| À utiliser avec (équipement) | BTX™ et autres systèmes d'électroporation |
| À utiliser avec (application) | Transfection par électroporation |
| Comprend | Solution de 5 mL, cuvettes à espacement de 50 x 2 mm et pipette de transfert |
| Afficher plus |