Learn More
BTZ043, MedChemExpress
Code produit 16498437
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498437 5 mg
16461917 50 mg
16436236 100 mg
16415768 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16498437 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13579
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
BTZ043 is an inhibitor of decaprenyl-phosphoribose-epimerase (DprE1), with MICs of of 2.3 nM and 9.2 nM for M. tuberculosis H37Rv and Mycobacterium smegmatis, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau BTZ043
CAS 1161233-85-7
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H16F3N3O5S
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 13.3 mg/mL (30.83 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N(CC2)CCC32OC[C@H](C)O3)SC4=C([N+]([O-])=O)C=C(C(F)(F)F)C=C14
Poids moléculaire (g/mol) 431.39
Poids de la formule 431.39
Pourcentage de pureté 99.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death