Learn More
BU 224 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18094832
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18094832 10 mg 10mg
18034092 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18094832 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0725/10
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Potent, selective I2 ligand. Putative antagonist
High affinity ligand for the imidazoline I2 binding site (Ki = 2.1 nM). Putative I2 antagonist; antagonizes the effects of imidazoline ligands on morphine antinociception. Produces ipsiversive rotational behavior in rats with a full 6-OHDA lesion of the nigrostriatal tract.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 205437-64-5
Formule moléculaire C12H12ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 233.699
Clé InChI DDFHQXAQWZWRSQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11957470
Nom IUPAC 2-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoline;hydrochloride
SMILES C1CN=C(N1)C2=NC3=CC=CC=C3C=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau BU 224 hydrochloride
Quantité 10 mg
Synonyme bu224 hydrochloride, bu 224 hydrochloride, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride, bu224 hydrochloride, solid, 2-4,5-dihydroimidazol-2-yl-quinoline hydrochloride, 2-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoline hydrochloride 1:1
Poids de la formule 233.7
Pourcentage de pureté >98%