Learn More
Notrax Couche de protection Dyna-Shield™ Bubble Sof-Tred™ avec une conception de bulles unique
Code produit 17762108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
91 cm
150 cm
1830 cm
Largeur (métrique):
60 cm
91 cm
122 cm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
17762108 150 cm 91 cm 1 pièce
17742108 91 cm 60 cm 1 pièce
17782098 1830 cm 60 cm 1 pièce
17702108 1830 cm 91 cm 1 pièce
17722108 1830 cm 122 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17762108 Fournisseur Notrax Code fournisseur 417S0035BY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.21€
    139.19€ / 1 pièces
    Économisez 33.02€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Notrax Bubble Sof-Tred™ - Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 12,7 mm d’épaisseur. La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordin
  • Motif strié ondulé sur la longueur pour une solide adhérence du pied
  • Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
  • La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire
  • Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
  • Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Couleur Noir / jaune
Longueur (impériale) 59 in
Longueur (métrique) 150 cm
Matériau Vinyle microcellulaire
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm