Learn More
Notrax Couche de protection Dyna-Shield™ Bubble Sof-Tred™ avec une conception de bulles unique
Description
- Motif strié ondulé sur la longueur pour une solide adhérence du pied
- Confort de travail exceptionnel grâce à un composé spécialement formulé de 127 mm d’épaisseur
- La couche protectrice exclusive Dyna-Shield™ prolonge la durée de vie de 50 % par rapport au vinyle microcellulaire ordinaire
- Disponibles avec des bordures jaunes le long des côtés conformes au code OSHA 1910-144
- Les 4 côtés sont biseautés et scellés pour minimiser les risques de trébuchement
Spécification
Spécification
| Couleur | Gris |
| Longueur (impériale) | 59 in |
| Longueur (métrique) | 150 cm |
| Matériau | Vinyle microcellulaire |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 91 cm |