Learn More
Bucetin, TRC
Code produit 18071150
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18071150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18071150 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6894201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1083-57-4
Formule moléculaire C12 H17 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 223.2683
Synonyme Butanamide, N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxy-, p-Butyrophenetidide, 3-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), N-(4-Ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide, (±)-Bucetin, 3-Hydroxy-p-butyrophenetidide, Betadid, Bucetin, N-(β-Hydroxybutyryl)-p-phenetidine, p-Ethoxy-N-(β-hydroxybutyryl)aniline, β-Hydroxybutyric acid p-phenetidide
Nom IUPAC N-(4-ethoxyphenyl)-3-hydroxybutanamide
SMILES CCOc1ccc(NC(=O)CC(C)O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bucetin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H17NO3/c1-3-16-11-6-4-10(5-7-11)13-12(15)8-9(2)14/h4-7,9,14H,3,8H2,1-2H3,(H,13,15)
Poids de la formule 223.1208