Learn More
BUCHI Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition
Code produit 12725063 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Capillaires au point d’ébullition
Tube pour déterminer le point d’ébullition
Quantité d’emballage:
10/boîte
100/boîte
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité d’emballage Conditionnement
12725063 Tube pour déterminer le point d’ébullition 10/boîte 10 pièces
12030592 Tube pour déterminer le point d’ébullition 100/boîte 100 pièces
12201507 Capillaires au point d’ébullition 100/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12725063 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 019697
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.40€
    60.65€ / 10 pièces
    Économisez 5.75€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Tubes et capillaires pour déterminer le point d’ébullition de manière automatisée ou manuelle selon la méthode de Siwoloboff.
  • Haute précision pour des résultats fiables
  • Conforme aux normes de Siwoloboff et de la Pharmacopée européenne
  • Conçus pour les instruments de détermination du point de fusion et d’ébullition BUCHI
  • Compatibles avec d’autres in
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tube pour déterminer le point d’ébullition
Diamètre (métrique) 2,75 mm
À utiliser avec (application) Pour déterminer le point d’ébullition reproductible
À utiliser avec (équipement) Appareil de détermination du point d’ébullition
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Quantité d’emballage 10/boîte