Learn More
BUCHI Condenseurs pour BUCHI Rotavapors
Code produit 11977198 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Matériau (revêtement):
Aucun
Plastique et verre
Type:
Condensateur S
Condenseur C
Condenseur diagonal
Condenseur vertical V
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau (revêtement) Type Conditionnement
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 Plastique et verre Condenseur diagonal 1 pièce
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Aucun Condenseur C 1 pièce
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Aucun Condensateur S 1 pièce
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Plastique et verre Condensateur S 1 pièce
12763407 Rotavapor R-100 Aucun Condenseur vertical V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11977198 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 047976
Expédition estimée: 25-01-2027
Original BUCHI La verrerie garantit les plus hauts niveaux d'efficacité et de sécurité grâce à une fabrication de haute précision. Depuis plus de 80 ans, BUCHI fabrique des pièces en verre innovantes et durables pour faciliter le travail quotidien en laboratoire.
  • Débit élevé grâce à la conception avancée des condenseurs
  • Le verre à haute résistance offre les plus hauts niveaux de sécurité (DURAN™ verre borosilicaté 3.3)
  • Étanchéité garantie et protection contre les émanations dangereuses grâce à des joints de haute précision
  • Stabilité et sécurité maximales grâce au revêtement en plastique et en verre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Condenseur diagonal
À utiliser avec (application) Condensation de l'évaporateur
À utiliser avec (équipement) Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Matériau (revêtement) Plastique et verre
Quantité 1 chacun