Learn More
BUCHI Condenseurs pour BUCHI Rotavapors
Code produit 12763407 Tous les produits Buchi Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215
Matériau (revêtement):
Aucun
Plastique et verre
Type:
Condensateur S
Condenseur diagonal
Condenseur vertical V
Condenseur C
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau (revêtement) Type unitSize
12763407 Rotavapor R-100 Aucun Condenseur vertical V 1 pièce
11977198 Rotavapor R-210/R-215 R-210/R-215 Plastique et verre Condenseur diagonal 1 pièce
10215222 Rotavapor R-210/R-215 Aucun Condenseur C 1 pièce
10077051 Rotavapor R-210/R-215 Aucun Condensateur S 1 pièce
10302282 Rotavapor R-210/R-215 Plastique et verre Condensateur S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12763407 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11055921
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Original BUCHI La verrerie garantit les plus hauts niveaux d'efficacité et de sécurité grâce à une fabrication de haute précision. Depuis plus de 80 ans, BUCHI fabrique des pièces en verre innovantes et durables pour faciliter le travail quotidien en laboratoire.
  • Débit élevé en raison de la conception avancée des condenseurs
  • Le verre très résistant offre les niveaux de sécurité les plus élevés (DURAN™ verre borosilicate 3.3)
  • Étanchéité garantie et protection contre les gaz dangereux grâce à des articulations de haute précision
  • Stabilité et sécurité maximales avec le revêtement en plastique et en verre
Informations sur la commande
Dimensions et type de produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Condenseur vertical V
À utiliser avec (application) Condensation de l’épotateur
À utiliser avec (équipement) Rotavapor R-100
Matériau (revêtement) Aucun
Quantité 1 chacun