Learn More
BUCHI Araignées de distillation pour distillations à cinq flacons
Code produit 10354443 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
Rétreint:
29,2/32
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Rétreint Conditionnement
10354443 50 ml 29,2/32 1 pièce
10230262 100 mL 29,2/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10354443 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 001332
Expédition estimée: 29-01-2027
Traitez jusqu’à 5 échantillons dans un processus d’évaporation parallèle unique
  • 5 positions
  • Peut contenir des flacons cylindriques de 50 ou 100 mL
  • STJ 29/32 ou 24/40
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Araignée de distillation
À utiliser avec (équipement) Distillation de 5 flacons
Rétreint 29,2/32
Volume (métrique) 50 ml