Learn More
BUCHI Béchers et flacons de séchage pour évaporateurs rotatifs
Code produit 12034592 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1000 mL
1500 ml
2000 mL
Type:
Flacon bécher
Flacon de séchage avec bécher
Flacon de séchage en poudre
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type Conditionnement
12034592 2000 mL Flacon de séchage en poudre 1 pièce
10446761 500 mL Flacon de séchage en poudre 1 pièce
10729782 1000 mL Flacon de séchage en poudre 1 pièce
10091442 1500 ml Flacon bécher 1 pièce
12024782 1500 ml Flacon de séchage avec bécher 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12034592 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 000454
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Flacons de forme spéciale pour les grands échantillons et le séchage de poudres
  • Pour une utilisation avec les évaporateurs rotatifs
  • Disponibles en plusieurs tailles avec des joints standards différents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE
Matériau Verre standard
Type Flacon de séchage en poudre
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Matériau (revêtement) Plastique et verre
Côté du joint conique standard 29,2/32
Rétreint 29,2/32
Température (métrique) en fonctionnement 60°C
Volume (métrique) 2000 mL