Description
- Flacons haute performance pour évaporateurs rotatifs
- Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- Les pièces en verre sont détendues à 560 °C
- Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Flacon d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Rotavapor |
| Comprend | Revêtement en plastique et en verre w/o |
| Rétreint | 29,2/32 |
| Volume (impérial) | 169,07 oz. |
| Volume (métrique) | 5000 mL |