Learn More
- Home
- Products
- Évaporateurs
- Ensembles de verrerie pour évaporateur
- BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit 12861494 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
2000 mL
3000 mL
3 000 ml
5000 mL
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Sans revêtement
Rétreint:
29,2/32
29,2/42
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
| Code produit | Volume (métrique) | Matériau (revêtement) | Rétreint | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 12861494 | 1000 mL | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 12831494 | 100 mL | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10406021 | 250 mL | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10280592 | 500 mL | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10466201 | 2000 ml | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10551172 | 3000 mL | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 12704963 | 500 mL | Sans revêtement | 29,2/42 | 1 pièce |
| 12784963 | 1000 mL | Sans revêtement | 29,2/42 | 1 pièce |
| 12734973 | 2000 ml | Sans revêtement | 29,2/42 | 1 pièce |
| 12744973 | 3000 mL | Sans revêtement | 29,2/42 | 1 pièce |
| 10648662 | 1000 mL | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10496941 | 500 mL | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10128741 | 2000 mL | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 12755113 | 3 000 ml | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10352182 | 250 mL | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 12778833 | 100 mL | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 12788833 | 50 ml | Plastique et verre | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10178831 | 50 ml | Sans revêtement | 29,2/32 | 1 pièce |
| 10257813 | 1000 mL | - | - | 1 pièce |
| 12024592 | 5000 mL | - | 29,2/32 | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
12861494
missing translation for 'mfr'
BUCHI
missing translation for 'supplierNo'
000435
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
118.00€
101.38€ / 1 pièces
Économisez 16.62€
14% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
91.60 EUR valable jusqu'au 2026-12-31
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28000" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Flacons haute performance pour évaporateurs rotatifs
- Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
- Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
- Les pièces en verre sont détendues à 560 °C
- Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
- Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
Specifications
Specifications
| Matériau | Verre standard |
| Type | Flacon d’évaporation |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Matériau (revêtement) | Sans revêtement |
| Forme | Poire |
| Centre de numéro du joint conique standard | 29,2/32 |
| Rétreint | 29,2/32 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 60°C |
| Volume (métrique) | 1000 mL |