Learn More
BUCHI Flacons d’évaporation pour évaporateurs rotatifs
Code produit p-3649055 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
2000 mL
3000 mL
3 000 ml
5000 mL
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Sans revêtement
Rétreint:
29,2/32
29,2/42
Conditionnement:
1 pièce
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Matériau (revêtement) Rétreint unitSize
12831494 100 mL Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
10406021 250 mL Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
10280592 500 mL Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
12861494 1000 mL Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
10466201 2000 ml Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
10551172 3000 mL Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
12704963 500 mL Sans revêtement 29,2/42 1 pièce
12784963 1000 mL Sans revêtement 29,2/42 1 pièce
12734973 2000 ml Sans revêtement 29,2/42 1 pièce
12744973 3000 mL Sans revêtement 29,2/42 1 pièce
10648662 1000 mL Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
10496941 500 mL Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
10128741 2000 mL Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
12755113 3 000 ml Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
10352182 250 mL Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
12778833 100 mL Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
12788833 50 ml Plastique et verre 29,2/32 1 pièce
10178831 50 ml Sans revêtement 29,2/32 1 pièce
10257813 1000 mL - - 1 pièce
12024592 5000 mL - 29,2/32 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 12831494 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 000432
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons d’évaporation avec n’importe quel évaporateur rotatif. BUCHI Les flacons d'évaporation offrent une haute résistance chimique aux acides, aux bases et aux substances organiques. Idéal pour la distillation des solvants.
  • Flacons haute performance pour évaporateurs rotatifs
  • Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Surveillance constante de l’uniformité de l’épaisseur de paroi en verre
  • Grande attention accordée à la sphéricité des parties en verre rotatif
  • Les pièces en verre sont détendues à 560 °C
  • Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
  • Disponible sans revêtement ou avec revêtement P+G
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre standard
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Matériau (revêtement) Sans revêtement
Forme Poire
Centre de numéro du joint conique standard 29,2/32
Rétreint 29,2/32
Température (métrique) en fonctionnement 60°C
Volume (métrique) 100 mL