Learn More
BUCHI Normes d’étalonnage et de vérification des instruments pour point de fusion BUCHI
Tous les produits Buchi ProduitsDescription
Utilisez le micrologiciel et le logiciel embarqués de votre appareil. BUCHI Appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
- Procédures complètes d'IQ/OQ, incluant des composés d'étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires BPL/BPF.
- Les étalonnages et vérifications guidés fournissent des résultats faciles et fiables
- Garantit la conformité de 10 °C à 400 °C
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit d’étalonnage |
| À utiliser avec (équipement) | Appareil de détermination du point de fusion BUCHI |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calibration Set M-560/565
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .