Learn More
BUCHI Normes d’étalonnage et de vérification des instruments pour point de fusion BUCHI
Product Code. 12063303 Shop All Buchi Products
Change view
Click to view available options
Type de produit:
Kit de vérification
Kit d’étalonnage
Protocole IQ/OQ
À utiliser avec (équipement):
Appareil de détermination du point de fusion BUCHI
Unit Size:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type de produit À utiliser avec (équipement) Unit Size
12063303 Kit de vérification Appareil de détermination du point de fusion BUCHI 1 pièce
12053303 Kit d’étalonnage Appareil de détermination du point de fusion BUCHI 1 pièce
12736400 Protocole IQ/OQ Appareil de détermination du point de fusion BUCHI 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12063303 Supplier BUCHI Supplier No. 11055019
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez le micrologiciel et le logiciel intégrés à votre appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
Utilisez le micrologiciel et le logiciel embarqués de votre appareil. BUCHI Appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
  • Procédures complètes d'IQ/OQ, incluant des composés d'étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires BPL/BPF.
  • Les étalonnages et vérifications guidés fournissent des résultats faciles et fiables
  • Garantit la conformité de 10 °C à 400 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Kit de vérification
À utiliser avec (équipement) Appareil de détermination du point de fusion BUCHI
Comprend Trois étalons certifiés
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Verification Set M-560/565
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations locales/ régionales / nationales / internationales..