Learn More
BUCHI Normes d’étalonnage et de vérification des instruments pour point de fusion BUCHI
Tous les produits Buchi ProduitsBeschreibung
Utilisez le micrologiciel et le logiciel embarqués de votre appareil. BUCHI Appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
- Procédures complètes d'IQ/OQ, incluant des composés d'étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires BPL/BPF.
- Les étalonnages et vérifications guidés fournissent des résultats faciles et fiables
- Garantit la conformité de 10 °C à 400 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Protocole IQ/OQ |
| À utiliser avec (équipement) | Appareil de détermination du point de fusion BUCHI |
| Comprend | Journal de bord de l’instrument, documentation IQ/OQ, étiquette OQ, calibration et vérification M-565 m, capillaires à 100 points de fusion |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?