Learn More
BUCHI Normes d’étalonnage et de vérification des instruments pour point de fusion BUCHI
Code produit p-4892050 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit de vérification
Kit d’étalonnage
Protocole IQ/OQ
À utiliser avec (équipement):
Appareil de détermination du point de fusion BUCHI
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit À utiliser avec (équipement) unitSize
12053303 Kit d’étalonnage Appareil de détermination du point de fusion BUCHI 1 pièce
12063303 Kit de vérification Appareil de détermination du point de fusion BUCHI 1 pièce
12736400 Protocole IQ/OQ Appareil de détermination du point de fusion BUCHI 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12053303 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 11055018
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez le micrologiciel et le logiciel intégrés à votre appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
Utilisez le micrologiciel et le logiciel embarqués de votre appareil. BUCHI Appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
  • Procédures complètes d'IQ/OQ, incluant des composés d'étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires BPL/BPF.
  • Les étalonnages et vérifications guidés fournissent des résultats faciles et fiables
  • Garantit la conformité de 10 °C à 400 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’étalonnage
À utiliser avec (équipement) Appareil de détermination du point de fusion BUCHI
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calibration Set M-560/565
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .