Learn More
BUCHI Normes d’étalonnage et de vérification des instruments pour point de fusion BUCHI
Code produit 12847695 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit d’étalonnage
Conditionnement:
3g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
12847695 Kit d’étalonnage 3g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12847695 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 037454
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Includes
Vanilline, caféine, phénacétine
Utilisez le micrologiciel et le logiciel intégrés sur votre appareil de détermination du point de fusion BUCHI pour étalonner et vérifier votre instrument à tout moment. Procédures de QI / QO complètes, y compris les composés d’étalonnage et de vérificati
Utilisez le micrologiciel et le logiciel embarqués de votre appareil. BUCHI Appareil de mesure du point de fusion pour calibrer et vérifier votre instrument à tout moment.
  • Procédures complètes d'IQ/OQ, incluant des composés d'étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires BPL/BPF.
  • Les étalonnages et vérifications guidés fournissent des résultats faciles et fiables
  • Garantit la conformité de 10 °C à 400 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’étalonnage
À utiliser avec (équipement) Simulateur de point de fusion BUCHI B-540/545
Comprend Vanilline, caféine, phénacétine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Buchi B-540 melting point calibration kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: vanillin, caffeine,phenacetin