Description
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèv
- Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
- Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
- Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
- Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
- Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
- Disponible sans revêtement, avec revêtement P+G ou P+G LT pour condenseurs de glace secs
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Type | Flacon récepteur |
| À utiliser avec (équipement) | Évaporateur rotatif |
| Comprend | Joint à rotule KS 35 |
| Matériau (revêtement) | Plastique et verre |
| Forme | Rond |
| Volume (métrique) | 1 000 ml |