Learn More
BUCHI Flacons récepteurs pour évaporateurs rotatifs
Code produit 12792455 Tous les produits Buchi Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
500 mL
1000 mL
1 000 ml
2000 mL
2 000 ml
3000 mL
3 000 ml
Matériau (revêtement):
Plastique et verre
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Matériau (revêtement) Conditionnement
12792455 2 000 ml Plastique et verre 1 pièce
10416011 500 mL Plastique et verre 1 pièce
10489492 1000 mL Plastique et verre 1 pièce
10027151 3000 mL Plastique et verre 1 pièce
10601891 500 mL Plastique et verre 1 pièce
12786174 3 000 ml Plastique et verre 1 pièce
12766174 1 000 ml Plastique et verre 1 pièce
10392272 2000 mL Plastique et verre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12792455 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 040776
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    335.00€
    305.15€ / 1 pièces
    Économisez 29.85€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. BUCHI Les flacons de réception sphériques offrent une haute résistance chimique aux acides, aux bases et aux substances organiques. Convient parfaitement au prélèvement de solvants condensés.
Utilisez ces flacons de réception avec n’importe quel évaporateur rotatif. Les flacons de réception sphériques Buchi™ offrent une grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques. Convient parfaitement au prélèv
  • Flacons de réception sphériques pour évaporateurs rotatifs avec joint torique (35/20)
  • Usage exclusif de DURAN verre borosilicaté 3,3
  • Grande résistance chimique contre les acides, les alcalis et les substances organiques
  • Résistant aux chocs thermiques et aux températures élevées associées à une faible expansion thermique
  • Disponible en volumes de 50 mL à 3000 mL
  • Disponible sans revêtement, avec revêtement P+G ou P+G LT pour condenseurs de glace secs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Flacon récepteur
À utiliser avec (équipement) Évaporateur rotatif
Comprend Joint à rotule KS 35
Matériau (revêtement) Plastique et verre
Forme Rond
Volume (métrique) 2 000 ml