Learn More
BUCHI Adaptateurs Reitmeyer pour Rotavapor™ R-3
Code produit. 10128981 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Type de connexion:
STJ 29/32
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10128981
Marque: BUCHI 036576
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bump trap adapter used to prevent foam entering the vapor duct
  • Reitmeyer style
  • Made from glass
  • SJ29/32
  • Length: 135 mm
Spécification
Type de connexion STJ 29/32
Description Adaptateur Reitmeyer
Matériau Borosilicate Glass (3.3)
Type Rotary Evaporator Adapter
À utiliser avec (application) Empêche le contenu du flacon d’évaporation d’être aspiré dans le condenseur en cas de choc