Learn More
Cole Parmer Buchner Funnel, 200mL, 1/pk
Marque:  Cole Parmer 17800-04
28.26 EUR valable jusqu'au 2026-04-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28507" pour bénéficier de cette offre.
Buchner Funnel, 200mL, 1/pk
Code produit. 12793687
  • 29.75€ / 1 pièces
De retour au labo
Utilisez le code promo 28507
Afficher toutes les promotions
Il en reste null
Expédition estimée: 11-06-2026