Learn More
Bucindolol, MedChemExpress
Code produit 16426537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16426537 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16426537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY103214
MedChemExpress Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Bucindolol is a β1-adrenergic receptor blocker, with intrinsic sympathomimetic activity, used in the research of heart failure.
Spécification
Nom chimique ou matériau Bucindolol
CAS 71119-11-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H25N3O2
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (275.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OCC(O)CNC(C)(C)CC2=CNC3=C2C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 363.45
Poids de la formule 363.45
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation