Learn More
Bucindolol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bucindolol |
| CAS | 71119-11-4 |
| Formule moléculaire | C22 H25 N3 O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-[2-Hydroxy-3-[[2-(1H-indol-3-yl)-1,1-dimethylethyl]amino]propoxy]benzonitrile, DL-Bucindolol, MJ 13105-1 |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H25N3O2/c1-22(2,11-17-13-24-20-9-5-4-8-19(17)20)25-14-18(26)15-27-21-10-6-3-7-16(21)12-23/h3-10,13,18,24-26H,11,14-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(Cc1c[nH]c2ccccc12)NCC(O)COc3ccccc3C#N |
| Nom IUPAC | 2-[2-hydroxy-3-[[1-(1H-indol-3-yl)-2-méthylpropan-2-yl]amino]propoxy]benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 363.45 |
| Poids de la formule | 363.1947 |