Learn More
Buerkle™ Seau en PEHD
Code produit 11961461 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10,5 L
17 L
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur unitSize
11961461 10,5 L Blanc 1 pièce
11981461 10,5 L Noir -
11971461 17 L Noir 1 pièce
11991461 17 L Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11961461 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 23070011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seau en PEHD pour le transport, le transvasement et le mélange. Le large bec verseur permet une vidange rapide et sûre. Avec poignée en plastique.
  • PEHD, blanc ou noir
  • Avec graduation en litres, 1000 ml
  • Avec bec verseur
  • Seau en PEHD noir, non adapté aux aliments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 10,5 L
Graduations Oui
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 286 mm
Matériau de la poignée Plastique
Hauteur (métrique) 283 mm
Comprend Poignée
Quantité 1 de chaque