Description
- PEHD, blanc ou noir
- Avec graduation en litres, 1000 ml
- Avec bec verseur
- Seau en PEHD noir, non adapté aux aliments
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 10,5 L |
| Graduations | Oui |
| Matériau | HDPE |
| Couleur | Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 286 mm |
| Matériau de la poignée | Plastique |
| Hauteur (métrique) | 289 mm |
| Comprend | Poignée |
| Quantité | 1 de chaque |