Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Godet pour plaques de microtitration
Code produit 11780739
Change view
Click to view available options
Nbre de positions:
Hauteur max. de la plaque 50 mm
Hauteur max. de la plaque 55 mm
Hauteur max. de la plaque de 105 mm
Conditionnement:
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions unitSize
11780739 Hauteur max. de la plaque de 105 mm -
13405195 Hauteur max. de la plaque 55 mm 2 pièces
12605656 Hauteur max. de la plaque 50 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11780739 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 13845
Un excellent récipient pour tenir les plaques de microtitration pendant le procédé de centrifugation.
  • Disponible pour différentes capacités
  • Fourni par boîtes de 2
Spécification
À utiliser avec (équipement) 11805, 11806
Capacité Hauteur max. de la plaque de 105 mm
Nbre de positions Hauteur max. de la plaque de 105 mm
Quantité 2/boîte
Description Inclut le support de plaques n°17981 et le bouchon n°17109