Learn More
Eppendorf™ Godet pour rotor A-4-38
Code produit 17677635 Tous les produits Eppendorf Produits
Change view
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor A-4-38
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Unit Size
17677635 Rotor A-4-38 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17677635 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5702764000
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Godet conçu pour accueillir 16 tubes à fond rond de 125 mm.
  • Pour tubes à fond rond
  • Peut contenir 16 tubes de 125 mm
  • Pour rotor A-4-38
  • Accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
À utiliser avec (équipement) Rotor A-4-38
Type de produit Adaptateurs, seaux et accessoires
Quantité 4/paquet