Learn More
Micronova™ Système multiseaux BucketBinder™
BIOPHARMA
Code produit 16265152 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu et jaune
Bleu et rouge
Bleu, rouge et jaune
Capacité (impériale):
3 x 3,7 L (4 x 6 gal)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (impériale) Conditionnement
16265152 Bleu, rouge et jaune 3 x 3,7 L (4 x 6 gal) 1 pièce
16245152 Bleu et rouge - 1 pièce
16255152 Bleu et jaune - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16265152 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BBTRDBREYE
Expédition estimée: 29-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Les systèmes multi-seaux BucketBinder™ de Micronova™ sont un système multi-seaux ergonomique et économique qui supprime le besoin de chariots et de cadres encombrants.
Le BucketBinder™ Le kit comprend 2 ou 3 seaux en polypropylène à roulettes et un ou deux jeux de BucketBinders (connecteurs de seaux). Le système offre un nettoyage et un stockage plus faciles, tant dans les environnements contrôlés petits et grands que dans les zones stériles.
  • Des « crochets » en polycétone fixent fermement deux ou trois seaux rectangulaires ensemble, permettant ainsi d'augmenter ou de diminuer leur capacité selon les besoins.
  • Le clippage facile permet la fixation avant ou après le remplissage des seaux avec du désinfectant.
  • Suffisamment robuste pour fixer deux ou trois seaux, avec un maximum de 15 litres de liquide par seau
  • Léger – moins de 1 kg par paire – BucketBinders™ résiste aux désinfectants puissants et peut être autoclavé et irradié aux rayons gamma.
  • Une fois connectés, ils logent facilement les essoreuses plates W-9, W-92 et W-9B. BoxWringer™ pour les balais à franges ou les balais plats à pression positive W-94 MegaWringer™ essoreuse
  • Complément idéal de tous les Micronova MZone™ FlatMops™ , SnapMops™ et SlimLine™ balais.
  • Les doublures de seau se remplacent facilement sans être complètement retirées. BucketBinders™ .
  • BucketBinders™ convient au B-7 AC seaux rectangulaires en série.
  • Autoclavable.
Specifications
Type de produit Seau pour serpillère
Capacité (métrique) 66 L (3 seaux - 22 L/seau)
Matériau Polypropylène, polycétone, acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 3 x 3,7 L (4 x 6 gal)
Couleur Bleu, rouge et jaune
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces en salle blanche
À utiliser avec (équipement) Essoreuse de série W-9
Hauteur (métrique) 37 cm
Longueur (métrique) 80 cm
Quantité 1 de chaque
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 65 cm