Learn More
Micronova™ Connecteurs de seau BucketBinders™
BIOPHARMA
Code produit 16235152 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16235152 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16235152 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BB01
Expédition estimée: 21-01-2027
Matériel de raccordement de seau pour système multiseaux BucketBindertrade;
Le kit BucketBindetrade;r comprend 2 ou 3 seaux en polypropylène avec roulettes et un ou deux kits de BucketBinders (connecteurs de seaux). Le système offre un nettoyage et un stockage plus faciles, tant dans les environnements contrôlés petits et grands que dans les zones stériles.
Spécification
Type de produit Connecteur de seau, matériel
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces en salle blanche
À utiliser avec (équipement) Seau rectangulaire B-7AC
Hauteur (métrique) 25 cm
Comprend Connecteur de seau
Quantité 1 paire