Description
- Comprend :
- Deux ou trois seaux en polypropylène avec des lances de 3 in Roulettes
- Un ou deux ensembles de liaisons à seaux en polycétone léger et en acier inoxydable (connecteurs à seau)
- Offre un nettoyage et un stockage plus faciles dans des environnements contrôlés petits et grands
- Action de clip facile pour une fixation sans effort
- Des crochets en polycétone fixent fermement deux ou trois seaux rectangulaires ensemble
- Une plaque de base en acier inoxydable se fixe au niveau de la roulette pour le support
- Robuste pour une manœuvre facile avec jusqu’à 15 L de liquide dans chaque seau
- Les liants sont légers, <1 kg par paire
Spécification
Spécification
| Type de produit | Godet |
| Capacité (métrique) | 22.7 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 6 gal. |
| Couleur | Vert foncé |
| Jetable | Réutilisable |
| Forme | Rectangulaire |
| Stérilité | Non stérile |