Learn More
Micronova™ Doublure pour godets irradiée™
Artikelnummer. 32236963 Alle ansehen Micronova Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Dimensions:
45 x 45 cm (18 x 18 in)
79 x 48 cm (31 x 19 in)
89 x 53 cm (35 x 21 po)
89 x 53 cm ; sans soufflet
Type d’emballage:
Conditionnement double individuel
Paquet en vrac, 6 unités/sac double
Packungsgröße:
24 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions Type d’emballage Packungsgröße
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 po) Paquet en vrac, 6 unités/sac double 24 pièces
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in) Conditionnement double individuel 50 pièces
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in) Conditionnement double individuel 24 pièces
32236921 89 x 53 cm ; sans soufflet Conditionnement double individuel 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 32236963 Lieferant Micronova™ Lieferanten-Nr. BKL993521IRB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.00€
    201.46€ / 24 pièces
    Économisez 43.54€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Crée une barrière imperméable aux solutions concentrées et aux matériaux bruts lorsqu’elle est utilisés pour tapisser des godets de salle blanche et des conteneurs de stockage
  • Le laminé en PEBD/nylon unique est un matériau barrière idéal pour tapisser les bacs destinés au transport de matériaux bruts ou les godets contenant des désinfectants ou d’autres solutions de nettoyage
  • Conditionnement à plat
  • Tenez-le pour l’autoclaver avec un contenu liquide
  • Spezifikation
    Type de produit Sachet stérile pour salle blanche
    Capacité (métrique) 30 L
    Matériau LDPE, Nylon
    Autoclavable Non autoclavable
    Capacité (impériale) 8 gal.
    Couleur Transparent
    Dimensions 89 x 53 cm (35 x 21 po)
    Jetable Usage unique
    À utiliser avec (application) Transport de produits ou confinement de liquides
    À utiliser avec (équipement) À utiliser avec un seau B-7 ou un bac de taille similaire
    Longueur (impériale) 35 in
    Longueur (métrique) 89 cm
    Type d’emballage Paquet en vrac, 6 unités/sac double
    Stérilité Stérile
    Méthode de stérilisation Irradié aux rayons gamma
    Épaisseur (métrique) 0.080 mm
    Largeur (impériale) 21 in
    Largeur (métrique) 53 cm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.