Learn More
Micronova™ Doublure pour godets irradiée™
Code produit p-7146974 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
45 x 45 cm (18 x 18 in)
79 x 48 cm (31 x 19 in)
89 x 53 cm (35 x 21 po)
89 x 53 cm ; sans soufflet
Type d’emballage:
Conditionnement double individuel
Paquet en vrac, 6 unités/sac double
Conditionnement:
24 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type d’emballage Conditionnement
13152360 45 x 45 cm (18 x 18 in) Conditionnement double individuel 50 pièces
11952455 79 x 48 cm (31 x 19 in) Conditionnement double individuel 24 pièces
32236921 89 x 53 cm ; sans soufflet Conditionnement double individuel 24 pièces
32236963 89 x 53 cm (35 x 21 po) Paquet en vrac, 6 unités/sac double 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13152360 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BKL11818IR
Crée une barrière imperméable aux solutions concentrées et aux matériaux bruts lorsqu’elle est utilisés pour tapisser des godets de salle blanche et des conteneurs de stockage
  • Le laminé en PEBD/nylon unique est un matériau barrière idéal pour tapisser les bacs destinés au transport de matériaux bruts ou les godets contenant des désinfectants ou d’autres solutions de nettoyage
  • Conditionnement à plat
  • Tenez-le pour l’autoclaver avec un contenu liquide
  • Spécification
    Type de produit Revêtement pour seaux
    Capacité (métrique) 4 L
    Matériau PEBD
    Autoclavable Non
    Capacité (impériale) 1 gal
    Couleur Transparent
    Description Laminé : 75% PEBD, 25% nylon
    Dimensions 45 x 45 cm (18 x 18 in)
    À utiliser avec (application) Transport de produits ou confinement de liquides
    À utiliser avec (équipement) Pour seaux de série B-1 (44 quarts)
    Longueur (impériale) 18 po
    Longueur (métrique) 45 cm
    Type d’emballage Conditionnement double individuel
    Stérilité Stérile
    Méthode de stérilisation Irradié aux rayons gamma
    Largeur (impériale) 18 po
    Largeur (métrique) 45 cm