Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Nacelles
Code produit 10179972
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor libre 11150 et plaques de microtitration
Rotor libre 11150 et portoirs ronds de diamètre 85 mm
Rotor oscillant 11150,11151 ; Porte-bagages rectangulaires 18000 à 18200
Rotor oscillant 11180, supports hexagonaux 18309 et 19312
Rotor pivotant 11030
Rotor pivotant 11118, Microtiter Plaque 88311
Rotor pivotant 11133
Rotor pivotant 11150, 11152, supports rectangulaires 18000 à 18250, 18615, 1650
Rotor pivotant 11150, diamètre 85 mm. Supports ronds 17350, 17356, 17360, 17385, 17390
Rotor pivotant 11156, supports rectangulaires 1800 à 18200
Rotor pivotant 11165, 11166
Rotor pivotant 11182
Rotor pivotant 11192
Rotor pivotant 11192, supports ronds 14029 à 14035
Rotor pivotant 11650
Rotor pivotant 11650, 11660, Microtiter et Deepwell Plates
Rotor pivotant 11650, supports ronds 17690, 17695, 17862, adaptateur 13655, tube 13656
Rotor à bascule 11650, supports 18605 à 18607, tubes de culture de 15 et 50 mL
Rotor à rotation 11030, 11036 ; Transporteurs 14029 à 14035
Rotors pivotants 11180, 11181
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
Capacité:
1 tube en verre de 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm pour huile minérale
1 x 100 à 120 ml
1 tube de culture de 50 ml
1 x 100 ml
1 x 200 ml
1 x 50 ml
200 mL
2 tubes de culture de 15 ml
400 mL
4 x 100 ml
500 mL
50 mL
650 mL
750 mL
800 mL
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement Capacité
10179972 Rotor à bascule 11650, supports 18605 à 18607, tubes de culture de 15 et 50 mL 2 pièces -
11740739 Rotor pivotant 11165, 11166 - 1 tube en verre de 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm pour huile minérale
10147821 Rotor pivotant 11030 2 pièces 1 x 100 à 120 ml
11780769 Rotor oscillant 11150,11151 ; Porte-bagages rectangulaires 18000 à 18200 - 1 x 200 ml
10427081 Rotor pivotant 11192 2 pièces 1 x 100 ml
10197531 Rotor pivotant 11192 2 pièces 1 tube de culture de 50 ml
10572823 Rotor pivotant 11192 2 pièces 2 tubes de culture de 15 ml
10720265 Rotor pivotant 11030 2 pièces 1 x 50 ml
10137821 Rotor pivotant 11133 2 pièces 200 mL
11770769 Rotors pivotants 11180, 11181 1 pièce 200 mL
10780543 Rotor pivotant 11156, supports rectangulaires 1800 à 18200 - 200 mL
10373323 Rotor oscillant 11180, supports hexagonaux 18309 et 19312 2 pièces 200 mL
10083742 Rotor pivotant 11192, supports ronds 14029 à 14035 2 pièces 4 x 100 ml
10113362 Rotor pivotant 11182 2 pièces 400 mL
10659752 Rotor pivotant 11150, diamètre 85 mm. Supports ronds 17350, 17356, 17360, 17385, 17390 2 pièces 500 mL
10008712 Rotor à rotation 11030, 11036 ; Transporteurs 14029 à 14035 - 50 mL
11799048 Rotor pivotant 11650 2 pièces 650 mL
10596072 Rotor libre 11150 et portoirs ronds de diamètre 85 mm 2 pièces 750 mL
10323853 Rotor pivotant 11650, supports ronds 17690, 17695, 17862, adaptateur 13655, tube 13656 2 pièces 800 mL
10336872 Rotor pivotant 11150, 11152, supports rectangulaires 18000 à 18250, 18615, 1650 4 pièces -
10391082 Rotor libre 11150 et plaques de microtitration 2 pièces -
10594932 Rotor pivotant 11118, Microtiter Plaque 88311 2 pièces -
11779048 Rotor pivotant 11650, 11660, Microtiter et Deepwell Plates 4 pièces -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 10179972 Fournisseur Sigma Laborzentrifugen™ Code fournisseur 13635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1820.00€
    1707.00€ / 2 pièces
    Économisez 113.00€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Améliorez la flexibilité de votre centrifugeuse grâce à ces godets. Les godets Sigma™ sont idéals pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma
  • Disponibles dans plusieurs formes et dimensions
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor à bascule 11650, supports 18605 à 18607, tubes de culture de 15 et 50 mL
Quantité 2/boîte