Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Nacelles
Code produit 11740739
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor libre 11150 et plaques de microtitration
Rotor libre 11150 et portoirs ronds de diamètre 85 mm
Rotor oscillant 11150,11151 ; Porte-bagages rectangulaires 18000 à 18200
Rotor oscillant 11180, supports hexagonaux 18309 et 19312
Rotor pivotant 11030
Rotor pivotant 11118, Microtiter Plaque 88311
Rotor pivotant 11133
Rotor pivotant 11150, 11152, supports rectangulaires 18000 à 18250, 18615, 1650
Rotor pivotant 11150, diamètre 85 mm. Supports ronds 17350, 17356, 17360, 17385, 17390
Rotor pivotant 11156, supports rectangulaires 1800 à 18200
Rotor pivotant 11165, 11166
Rotor pivotant 11182
Rotor pivotant 11192
Rotor pivotant 11192, supports ronds 14029 à 14035
Rotor pivotant 11650
Rotor pivotant 11650, 11660, Microtiter et Deepwell Plates
Rotor pivotant 11650, supports ronds 17690, 17695, 17862, adaptateur 13655, tube 13656
Rotor à bascule 11650, supports 18605 à 18607, tubes de culture de 15 et 50 mL
Rotor à rotation 11030, 11036 ; Transporteurs 14029 à 14035
Rotors pivotants 11180, 11181
Capacité:
1 tube en verre de 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm pour huile minérale
1 x 100 à 120 ml
1 tube de culture de 50 ml
1 x 100 ml
1 x 200 ml
1 x 50 ml
200 mL
2 tubes de culture de 15 ml
400 mL
4 x 100 ml
500 mL
50 mL
650 mL
750 mL
800 mL
Unit Size:
1 pièce
2 pièces
4 pièces
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. À utiliser avec (équipement) Capacité unitSize
11740739 Rotor pivotant 11165, 11166 1 tube en verre de 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm pour huile minérale -
10147821 Rotor pivotant 11030 1 x 100 à 120 ml 2 pièces
11780769 Rotor oscillant 11150,11151 ; Porte-bagages rectangulaires 18000 à 18200 1 x 200 ml -
10427081 Rotor pivotant 11192 1 x 100 ml 2 pièces
10197531 Rotor pivotant 11192 1 tube de culture de 50 ml 2 pièces
10572823 Rotor pivotant 11192 2 tubes de culture de 15 ml 2 pièces
10720265 Rotor pivotant 11030 1 x 50 ml 2 pièces
10137821 Rotor pivotant 11133 200 mL 2 pièces
11770769 Rotors pivotants 11180, 11181 200 mL 1 pièce
10780543 Rotor pivotant 11156, supports rectangulaires 1800 à 18200 200 mL -
10373323 Rotor oscillant 11180, supports hexagonaux 18309 et 19312 200 mL 2 pièces
10083742 Rotor pivotant 11192, supports ronds 14029 à 14035 4 x 100 ml 2 pièces
10113362 Rotor pivotant 11182 400 mL 2 pièces
10659752 Rotor pivotant 11150, diamètre 85 mm. Supports ronds 17350, 17356, 17360, 17385, 17390 500 mL 2 pièces
10008712 Rotor à rotation 11030, 11036 ; Transporteurs 14029 à 14035 50 mL -
11799048 Rotor pivotant 11650 650 mL 2 pièces
10596072 Rotor libre 11150 et portoirs ronds de diamètre 85 mm 750 mL 2 pièces
10323853 Rotor pivotant 11650, supports ronds 17690, 17695, 17862, adaptateur 13655, tube 13656 800 mL 2 pièces
10336872 Rotor pivotant 11150, 11152, supports rectangulaires 18000 à 18250, 18615, 1650 - 4 pièces
10179972 Rotor à bascule 11650, supports 18605 à 18607, tubes de culture de 15 et 50 mL - 2 pièces
10391082 Rotor libre 11150 et plaques de microtitration - 2 pièces
10594932 Rotor pivotant 11118, Microtiter Plaque 88311 - 2 pièces
11779048 Rotor pivotant 11650, 11660, Microtiter et Deepwell Plates - 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11740739 Supplier Sigma Laborzentrifugen™ Supplier No. 13113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.00€
    691.00€ / 2 pièces
    Économisez 26.00€
    3% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Améliorez la flexibilité de votre centrifugeuse grâce à ces godets. Les godets Sigma™ sont idéals pour une utilisation dans les laboratoires de recherche.
  • Pour une utilisation avec les centrifugeuses Sigma
  • Disponibles dans plusieurs formes et dimensions
Specifications
À utiliser avec (équipement) Rotor pivotant 11165, 11166
Capacité 1 tube en verre de 100 ml, 8 in, 37 x 203 mm pour huile minérale
Quantité 2/boîte
Dimension du tube 100 mL