Learn More
Thermo Scientific™ Seaux et couvercles pour Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™ Rotor à godets oscillants à 4 positions 75-002-000
Code produit 11886510 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bouchon
Godet
Capacité:
150 ml
400 mL
Sans objet
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
11886510 Bouchon Sans objet 1 pièce
10317552 Godet 400 mL -
10246872 Godet 150 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11886510 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75002004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    230.00€
    212.00€ / 1 pièces
    Économisez 18.00€
    7% de réduction
En stock
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6 / 1.6R équipées d’un rotor à godets oscillants 4 places 75-002-000.
À utiliser avec les centrifugeuses Sorvall Legend Mach 1.6/1.6R équipées du rotor à godets oscillants à 4 places 75-002-000.
Choisissez des seaux rectangulaires ou ronds.
  • Seau rectangulaire (75-002-001) capacité : 150 ml
  • Seau rond (75-002-002) capacité : 400 ml
  • Les couvercles étanches aux aérosols conviennent à une utilisation en confinement biologique.
Informations sur la commande
Les godets et les couvercles sont vendus séparément. Les godets sont vendus individuellement ; Commandez la quantité requise pour équiper le rotor. Les couvercles sont vendus par paires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Seau de 400 ml
Capacité Sans objet
Type de produit Bouchon
Description Bouchon rond pour godet de 400 ml, paire