Learn More
Thermo Scientific™ Godets et couvercles Thermo Scientific pour rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ TX-150
Code produit 15165233 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couvercle de godet
Godet
Capacité:
4 x 145 ml
50 mL
Sans objet
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Capacité Conditionnement
15165233 Godet 4 x 145 ml 4 pièces
15152693 Couvercle de godet Sans objet -
15145253 Godet 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15165233 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75005702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00€
    705.60€ / 4 pièces
    Économisez 194.40€
    21% de réduction
En stock
Godets ronds et coniques proposés par jeux de quatre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 145 ml
Type de produit Godet
Quantité Ensemble de 4
Description Nacelles rondes